Documents
8.40083
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
220-688-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.20 % (v/v)
Point d'ébullition
182-192 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 65 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Clé InChI
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup