Documents
8.40076
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H28N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
223-775-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 175 °C
Densité
1.003 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
Clé InChI
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1