Documents
8.40013
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyisophthalic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Hydroxyisophthalic acid, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
210-565-7
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
Pf
298-301 °C
Solubilité
0.6 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable