8.22341
Triethanolamine
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
325 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.6-7.2 % (v/v)
Impuretés
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
Point d'ébullition
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
21 °C
Température de transition
flash point 190 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup