Documents
821005
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin Probumin®, de qualité "biologie"
≥98%, USA origin, ≤50 μg/g IgG, cell culture| mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Synonyme(s) :
Albumine, Albumine de sérum bovin, BSA, ASB, Fraction V, Sérum bovin
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41141801
product name
Albumine de sérum bovin Probumin®, de qualité "biologie", pkg of 5 kg
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 5 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impuretés
≤50 μg/g IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Solubilité
water: soluble 40 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤20 ppm
Activité étrangère
Tested for Mycoplasma
Tested for Protease
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Il s'agit d'une préparation de BSA en poudre à faible teneur en IgG, à faible niveau d'endotoxines et de grande pureté, aux caractéristiques proches de celles de l'albumine endogène. Cette BSA est tout d'abord isolée à l'aide d'un procédé exclusif à base de choc thermique et de solvant organique, puis purifiée par des méthodes sans solvant pour réduire les endotoxines à des niveaux très faibles, et ainsi obtenir une albumine bovine fortement monomère qui conserve une grande partie des propriétés de liaison, de transfert et des propriétés physiques de l'albumine endogène. La pureté est ≥ 98 %, et généralement égale à 100 %. Cette BSA peut être utilisée en biologie moléculaire.
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Les différentes qualités de BSA Probumin® diffèrent par leur mode de production. Les expressions du type "de qualité diagnostic" ou "de qualité vaccin" dans le nom des produits signifient seulement que ces produits sont généralement utilisés par des clients travaillant sur ces applications. Nous n'avons pas qualifié chacun de nos produits pour l'ensemble de leurs applications possibles. Nous recommandons aux utilisateurs de qualifier les qualités de BSA Probumin® dans les conditions ainsi qu'avec les réactifs et les contraintes propres à leurs activités.
Produit exclusivement destiné à la fabrication d'autres substances (FFMU, "for further manufacturing use"). Ne convient pas à la consommation humaine ou animale.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.