Documents
8.20699
Sigma-Aldrich
1-Indanone
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Indanone, α-Hydrindone, 1-Oxoindane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-470-1
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
525 °C
Point d'ébullition
243-245 °C
Pf
37-40 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111.67 °C - closed cup