8.20619
2-Heptanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Heptanol, Methyl pentyl carbinol, Methyl amyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.6 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Puissance
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9 % (v/v)
Température de transition
flash point 59 °C
Solubilité
3.27 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F
Point d'éclair (°C)
59 °C