Documents
8.20575
Sigma-Aldrich
2,7-Fluorenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2,7-Fluorenediammonium dichloride, 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.17
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
236-924-8
Niveau de qualité
Pf
260-310 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2.ClH/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12;/h1-4,6-7H,5,14-15H2;1H
Clé InChI
COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable