8.20543
n-dodécane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-dodécane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
200 °C
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
Point d'ébullition
216.3 °C/1013 hPa
Pf
-9.6 °C
Température de transition
flash point 85.5 °C
Densité
0.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- solvant non polaire pour la synthèse directe de nanoparticules d'indium.
- diluant dans un liquide ionique bifonctionnel pour extraire le lithium des saumures.
Remarque sur l'analyse
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,748 à 0,749
Identité (IR) : test réussi
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup