Documents
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-398-9
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Point d'ébullition
219-221 °C/24 hPa
Pf
74-77 °C
Densité
0.800 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable