Documents
8.20446
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-4-nitrobenzene, 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2.4-dichlorine benzene
About This Item
Formule linéaire :
1,3-(Cl)2C6H3-4-(NO2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
210-248-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.013 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
920 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
259 °C
Pf
28-31 °C
Température de transition
flash point 152 °C
Densité
1.51 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Clé InChI
QUIMTLZDMCNYGY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C