Documents
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diethylaniline
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-088-8
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °C
Puissance
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-5.3 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
217 °C/1013 hPa
Pf
-38.8 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup