Documents
8.20386
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyltin diacetate, Diacetoxydibutylstannane, Diacetoxydibutyltin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)2Sn(OOCCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
213-928-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
900-1235 mg/kg LD50, oral (Rat)
2320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
142-145 °C/13 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 143 °C
Solubilité
0.006 g/L
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2C2H3O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;
Clé InChI
QFRLGSUYBLMJKF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.300 - 1.310
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
thymus gland
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup