8.20359
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 100 °C)
Niveau de qualité
Puissance
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
Pf
26-27 °C
Température de transition
flash point 165-170 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 30 °C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Clé InChI
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
347.9 °F
Point d'éclair (°C)
175.5 °C