Principaux documents
8.20308
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥97%
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt, PCMB
About This Item
Formule linéaire :
4-(HOHg)C6H4COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
205-340-5
Essai
≥97%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
Clé InChI
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable