Documents
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-tert-Butylphenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-679-0
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
475 °C
Puissance
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
239 °C/1013 hPa
Pf
95-98 °C
Température de transition
flash point 125 °C
Solubilité
0.6 g/L
Densité
0.908 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup