Documents
8.18537
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(F)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
207-293-6
Pression de vapeur
19 hPa ( 70 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
70-72 °C/19 hPa
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 62 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clé InChI
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.176 - 1.180
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Min Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(1), 185-192 (2019-12-10)
Phytopathogenic fungi have been considered as being an enormous threat in the agricultural system. In our search of new antifungal natural products, nine new halogenated cyclopentenones, bicolorins A-I (1-3, and 5-10), along with three known cyclopentenones (4, 11, and 12)