8.18431
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
218-224 °C/1013 mbar
Pf
-11 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F
Point d'éclair (°C)
127 °C