Documents
8.18282
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl dicarbonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
246-240-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
56-57 °C/0.7 hPa
Pf
20-24 °C
Température de transition
flash point 37 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup