Documents
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
230-625-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 57 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
247 °C/1013 hPa
Pf
-24 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Densité
1.064 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup