Documents
8.17058
SAFC
Acide maléique
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide cis-butanedioïque, Acide toxylique
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro Beilstein :
605762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-742-5
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Forme
solid
Puissance
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
130-135 °C (lit.)
Solubilité
478.8 g/L
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
V: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide maléique est généralement utilisé comme agent tampon ou régulateur de pH dans les préparations pharmaceutiques. L'acide maléique Emprove® Essential est principalement utilisé dans les applications pharmaceutiques très règlementées.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1