Principaux documents
8.16102
Sigma-Aldrich
Octyl gallate
for synthesis
Synonyme(s) :
Octyl gallate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
213-853-0
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Puissance
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
100-101 °C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable