Documents
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Synonyme(s) :
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H24O4Si4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
209-136-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.4-11.7 % (v/v)
kinematic viscosity
1.6 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
176 °C/1013 hPa
Pf
18 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Solubilité
<0.001 g/L (Hydrolysis)
Densité
0.95 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Clé InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup