Principaux documents
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
293-261-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Viscosité cinématique
0.55 cSt
pb
>98 °C/1013 hPa
Pf
-106 °C
Température de transition
flash point -12 °C
Solubilité
<0.1 g/L
Densité
0.72 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup