Principaux documents
8.14473
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
97-99 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H]2([C@@H](CCC2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
Clé InChI
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable