8.14325
Silver trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Forme
powder
Pf
356 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ag+].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3