Principaux documents
8.14136
Sigma-Aldrich
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(2-Nitroethyl)-1,3-dioxolane, 3-Nitropropionaldehyde ethylene glycol acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Code UNSPSC :
12352102
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
pb
88-90 °C/1 hPa
Densité
1.25 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.245 - 1.247
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable