Principaux documents
8.08255
Sigma-Aldrich
Trichloromethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
250 ML
36.90 CHF
1 L
87.10 CHF
36.90 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
36.90 CHF
1 L
87.10 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH3Cl3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
200-902-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
36.90 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
189 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Limite d'explosivité
5.5-10.4 % (v/v)
Pf
-90 °C
Température de transition
flash point -1 °C
Densité
1.27 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup