Documents
8.07574
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolecarbaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pyrrolecarbaldehyde, Pyrrole-2-aldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formylpyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
213-705-5
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Point d'ébullition
217-219 °C
Pf
43-46 °C
Température de transition
flash point >100 °C
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
Clé InChI
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2