Documents
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
Synonyme(s) :
Palladium(II) oxide (85% Pd)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
OPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-218-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
Clé InChI
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
hydrogenation catalyst for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay Pd: ≥ 85.0 %
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3