Documents
8.07049
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methylpyridine, 4-Picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-626-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-8.7 % (v/v)
Point d'ébullition
145 °C/1013 hPa
Pf
3 °C
Température de transition
flash point 40 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Hemocompatible nanomaterials for biosensing: </strong>4-Methylpyridine is used as the functionalizing agent in the synthesis of the 3-n-propyl(2-amino-4-methyl)pyridium chloride ( SiAMPy+Cl-) material through a sol-gel procedure for the production of stable nanoconjugates with gold nanoparticles (AuNPs-SiAMPy+) (Lima et al., 2022).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.953 - 0.955
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup