Documents
8.06031
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-289-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Puissance
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
Pf
-70 °C
Température de transition
flash point 42.5 °C
Solubilité
36 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
108.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.5 °C - closed cup