8.05817
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Synonyme(s) :
Magnesium
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
Point d'ébullition
1107 °C/1013 hPa
Pf
651 °C
Densité
1.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
Clé InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable