Documents
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
201-147-5
Pression de vapeur
43.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °C
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.6-12.7 % (v/v)
pH
6 ( in H2O)
Pf
-72 °C
Température de transition
flash point 8 °C
Solubilité
240 mg/L
Densité
0.77 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Clé InChI
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C