Documents
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylpiperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-412-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
180 °C
Puissance
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-9.6 % (v/v)
pH
11.4 ( in H2O)
Pf
-1 °C
Température de transition
flash point 22 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C