8.03128
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C
Puissance
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.6 % (v/v)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
190-196 °C/1013 hPa
Pf
-65 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Densité
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup