Principaux documents
8.03116
Sigma-Aldrich
Diéthanolamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Diéthanolamine, ß,ß′-dihydroxydiéthylamine, Bis-(ß-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
NH(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-868-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
365-370 °C
Puissance
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
357.2 cSt(30 °C)
pb
269-270 °C/1013 hPa
Pf
28 °C
Température de transition
flash point 176 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Détection environnementale : la diéthanolamine a été utilisée pour développer un réseau de capteurs colorimétriques capables de détecter et distinguer divers analytes, démontrant ainsi son utilité dans la surveillance et la sécurité environnementales (Adampourezare et al., 2024).
  • Recherche sur le métabolisme des crevettes : le composé a été utilisé dans une étude sur l'impact des environnements d'élevage sur le métabolisme des crevettes, permettant de retracer leurs origines et leurs espèces grâce à des métabolites spécifiques, et enrichissant par là même les connaissances en science alimentaire sur la vie aquatique (Ao et al., 2024).
  • Nouvelles sondes d'électrochimiluminescence : la diéthanolamine a permis de générer des points quantiques pérovskites 3D@2D à structure "core-shell", stabilisés dans l'eau et recouverts d'un coréacteur très actif, servant de sonde d'électrochimiluminescence auto-améliorée puissante pour des applications en chimie analytique (Sun et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d'aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 25 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 29 °C
Eau (méthode de Karl Fischer) : ≤ 0,30 %
Identité (IR) : test réussi
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut se présenter sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup