Documents
8.02801
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
for synthesis
Synonyme(s) :
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-938-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.013 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
204 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-9 % (v/v)
Point d'ébullition
235 °C/1013 hPa
Pf
-1.5 °C
Température de transition
flash point 127 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clé InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup