Principaux documents
8.02622
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH(CH3)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.46
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
230-224-6
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
157-159 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.48 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup