Documents
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-870-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Limite d'explosivité
0.8 % (v/v)
Point d'ébullition
177-178 °C/1013 hPa
Pf
-51.9 °C
Température de transition
flash point 55 °C
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55.0 °C - closed cup