Principaux documents
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-268-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.24 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
330 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
pb
286 °C/1013 hPa
Pf
34.6 °C
Température de transition
flash point 160 °C (DIN 51758)
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC1CCC(CC1)CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
Clé InChI
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
321.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161 °C - closed cup