Principaux documents
8.00841
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Beilstein:
605396
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-500-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
67.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
874 °F
Limite d'explosivité
14.5 %
dilution
(for synthesis)
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosité cinématique
10 cSt(23 °C)
pb
80 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Température de transition
flash point -2.7 °C
Solubilité
60 g/L
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
27.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2.8 °C - closed cup