Key Documents
8.00757
Sigma-Aldrich
Diethyl sebacate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl sebacate, Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OOC(CH2)8COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-764-5
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Puissance
14470 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
6.2 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
312 °C/1013 hPa
Pf
-3 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.966
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup