Documents
8.00579
Sigma-Aldrich
Ethyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl methacrylate, Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-597-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
21.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
329 °C
Puissance
14600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9130 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8 % (v/v)
Point d'ébullition
119-121 °C/1013 hPa
Pf
-61--59 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
5.1 g/L
Densité
0.913 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clé InChI
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.913
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1