Documents
8.00551
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphite
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenyl phosphite, Phosphorous acid triphenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-908-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
360 °C/1013 hPa (decomposes)
Température de transition
flash point 188 °C
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C