Documents
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-738-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
85-87 °C/26.6 hPa
Pf
-5.4 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
0.974 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C