Key Documents
8.00029
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Synonyme(s) :
Acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup