69449
BL21 Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonyme(s) :
BL21 cell line, Novagen competent cells
About This Item
Produits recommandés
product name
BL21 Competent Cells - Novagen, BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases.
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Mode de croissance
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Transformation cellulaire
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
Composants
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBL21 Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Avertissement
Autres remarques
159, 283–287.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2