65092-M
Gram Stain Set
Synonyme(s) :
bacteria
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Niveau de qualité
Température de stockage
15-25°C
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For use in Gram staining of bacteria.
Composants
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Thyroid