648492
TRPM4 inhibitor, 9-Phenanthrol
The TRPM4 inhibitor, 9-Phenanthrol, also referenced under CAS 484-17-3, controls the biological activity of TRPM4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
TRPM4 inhibitor, 9-Phenanthrol, Phenanthren-9-ol, 9-Hydroxyphenanthrene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H10O/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9,15H
Clé InChI
DZKIUEHLEXLYKM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Simard, C., 2012. Brit. Journ. Pharm.165, 2354.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable